Stampa…
3-Fluoro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-(Chlorosulphonyl)-6-fluoroanisole
PC52066-1G PC52066-250MG
APOSPC52066-1GEA 582 EUR
APOSPC52066-1G APOSPC52066-250MG
3-Fluoro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride
3-Fluoro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₆ClFO₃S
Peso molecolare: 224,637 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13185594
CAS Number: 1049729-85-2
UN: 3265
ADR: 8,III