Stampa…
2,2,2-Trifluoro-1-(4-fluorophenyl)ethylamine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC520650-10G PC520650-1G PC520650-5G
APOSPC520650-10GEA 1050 EUR
APOSPC520650-10G APOSPC520650-1G APOSPC520650-5G
2,2,2-Trifluoro-1-(4-fluorophenyl)ethylamine hydrochloride 95%
2,2,2-Trifluoro-1-(4-fluorophenyl)ethylamine hydrochloride
Formula: C₈H₈ClF₄N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11226541
CAS Number: 1184980-60-6