Stampa…
2-Amino-4-fluorobenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Fluoroanthranilaldehyde, 5-Fluoro-2-formylaniline
PC52065-1G PC52065-250MG PC52065-5G
APOSPC52065-1GEA 71.3 EUR
APOSPC52065-1G APOSPC52065-250MG APOSPC52065-5G
2-Amino-4-fluorobenzaldehyde 98%
2-Amino-4-fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₆FNO
Peso molecolare: 139,127 g/mol
Punto di fusione: 49…52 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10000632
CAS Number: 152367-89-0