Stampa…
2-Bromo-4-chloro-1-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520646-1G PC520646-250MG
APOSPC520646-1GEA 107 EUR
APOSPC520646-1G APOSPC520646-250MG
2-Bromo-4-chloro-1-(trifluoromethoxy)benzene 95%
2-Bromo-4-chloro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Formula: C₇H₃BrClF₃O
Peso molecolare: 275,45 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11847191
CAS Number: 1260810-00-1