Stampa…
Methyl 5-bromo-2-(difluoromethoxy)benzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520627-1G PC520627-5G
APOSPC520627-1GEA 119 EUR
APOSPC520627-1G APOSPC520627-5G
Methyl 5-bromo-2-(difluoromethoxy)benzoate 95%
Methyl 5-bromo-2-(difluoromethoxy)benzoate
Formula: C₉H₇BrF₂O₃
Peso molecolare: 281.051 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11110847
CAS Number: 1131587-78-4