Stampa…
1-Chloro-2-fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520624-10G PC520624-5G
APOSPC520624-10GEA 1160 EUR
APOSPC520624-10G APOSPC520624-5G
1-Chloro-2-fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
1-Chloro-2-fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formula: C₈H₅ClF₄
Peso molecolare: 212,572 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11226696
CAS Number: 1186194-82-0