Stampa…
2-Fluoro-6-methoxybenzenesulphonyl chloride, tech
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-(Chlorosulphonyl)-3-fluoroanisole
PC52062-1G PC52062-250MG
APOSPC52062-1GEA 328 EUR
APOSPC52062-1G APOSPC52062-250MG
2-Fluoro-6-methoxybenzenesulphonyl chloride, tech
2-Fluoro-6-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₆ClFO₃S
Peso molecolare: 224,637 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12922637
CAS Number: 1176126-31-0
UN: 3261
ADR: 8,II