Stampa…
2-Fluoro-5-iodo-4-methylaniline, tech
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC52061-1G PC52061-250MG PC52061-5G
APOSPC52061-1GEA 200 EUR
APOSPC52061-1G APOSPC52061-250MG APOSPC52061-5G
2-Fluoro-5-iodo-4-methylaniline, tech
2-Fluoro-5-iodo-4-methylaniline
Formula: C₇H₇FIN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27992342
CAS Number: 1820711-20-3