Stampa…
5-(Trifluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-(Trifluoromethoxy)picolinic acid
PC520601-1G PC520601-250MG
APOSPC520601-1GEA 1050 EUR
APOSPC520601-1G APOSPC520601-250MG
5-(Trifluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid 95%
5-(Trifluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₇H₄F₃NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10697540
CAS Number: 102771-66-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III