Stampa…
3-Fluoro-2-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520597-1G PC520597-5G
APOSPC520597-1GEA 123 EUR
APOSPC520597-1G APOSPC520597-5G
3-Fluoro-2-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Fluoro-2-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₇H₅F₄NO
Peso molecolare: 195,114 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10699120
CAS Number: 1138011-20-7