Ethyl-4-fluoroindole-2-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Ethyl 4-fluoro-1H-indole-2-carboxylate
PC520581-1G
PC520581-500MG
APOSPC520581-1GEA
686
EUR
APOSPC520581-1G
APOSPC520581-500MG
Ethyl-4-fluoroindole-2-carboxylate 97%
Ethyl-4-fluoroindole-2-carboxylate
Formula:
C₁₁H₁₀FNO₂ Peso molecolare: 207,201 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09264533 CAS Number: 348-32-3 |