Stampa…
Dimethyl 2-(3-trifluoromethylbenzyl)malonate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520575-1G PC520575-5G
APOSPC520575-1GEA 199 EUR
APOSPC520575-1G APOSPC520575-5G
Dimethyl 2-(3-trifluoromethylbenzyl)malonate 97%
Dimethyl 2-(3-trifluoromethylbenzyl)malonate
Formula: C₁₃H₁₃F₃O₄
Peso molecolare: 290,235 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07780246
CAS Number: 1186194-84-2