Stampa…
3-Bromo-2,4,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride
Fornitore: Apollo Scientific
PC520571-10G PC520571-1G PC520571-5G
APOSPC520571-10GEA 1550 EUR
APOSPC520571-10G APOSPC520571-1G APOSPC520571-5G
3-Bromo-2,4,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride
3-Bromo-2,4,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride
Formula: C₇BrF₇
Peso molecolare: 296,968 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09037800
CAS Number: 113601-46-0