Stampa…
(6-Fluoro-2-pyridyl)methanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Fluoro-2-pyridinemethanol
PC520559-1G PC520559-5G
APOSPC520559-1GEA 94.5 EUR
APOSPC520559-1G APOSPC520559-5G
(6-Fluoro-2-pyridyl)methanol 97%
(6-Fluoro-2-pyridyl)methanol
Formula: C₆H₆FNO
Peso molecolare: 127,116 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07783827
CAS Number: 315180-17-7