Stampa…
5-Chloro-2-fluoro-1-(difluromethyl)benzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520557-10G PC520557-1G PC520557-5G
APOSPC520557-10GEA 1070 EUR
APOSPC520557-10G APOSPC520557-1G APOSPC520557-5G
5-Chloro-2-fluoro-1-(difluromethyl)benzene 95%
5-Chloro-2-fluoro-1-(difluromethyl)benzene
Formula: C₇H₄ClF₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07779540
CAS Number: 63878-72-8