Stampa…
2,4-Difluoro-3-methylbenzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520556-1G PC520556-5G
APOSPC520556-1GEA 257 EUR
APOSPC520556-1G APOSPC520556-5G
2,4-Difluoro-3-methylbenzyl alcohol 97%
2,4-Difluoro-3-methylbenzyl alcohol
Formula: C₈H₈F₂O
Peso molecolare: 158,145 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07777159
CAS Number: 847502-91-4