(+/-)-2,2-Difluoro-1-methylcyclopropylamine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₄H₇F₂N·ClH Punto di fusione: 143…146 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07777162 CAS Number: 128230-76-2 |