Stampa…
4-Cyclopropyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520552-1G PC520552-5G
APOSPC520552-1GEA 338 EUR
APOSPC520552-1G APOSPC520552-5G
4-Cyclopropyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester 97%
4-Cyclopropyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester
Formula: C₁₁H₁₁F₃N₂O₂
Peso molecolare: 260,212 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07367384
CAS Number: 887409-11-2