Stampa…
Butyl 2,2-difluorocyclopropanecarboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC520549-1G PC520549-250MG PC520549-5G
APOSPC520549-1GEA 46.6 EUR
APOSPC520549-1G APOSPC520549-250MG APOSPC520549-5G
Butyl 2,2-difluorocyclopropanecarboxylate 95%
Butyl 2,2-difluorocyclopropanecarboxylate
Formula: C₈H₁₂F₂O₂
Peso molecolare: 178,176 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797747
CAS Number: 260352-79-2