Stampa…
5-Amino-2,3-difluorobenzeneboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Borono-4,5-difluoroaniline
PC52053-1G PC52053-250MG
APOSPC52053-1GEA 764 EUR
APOSPC52053-1G APOSPC52053-250MG
5-Amino-2,3-difluorobenzeneboronic acid
5-Amino-2,3-difluorobenzeneboronic acid
Formula: C₆H₆BF₂NO₂
Peso molecolare: 172,925 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11855852
CAS Number: 1150114-58-1