Stampa…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Chloro-4-(chloromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene
PC520528-1G PC520528-25G PC520528-5G
APOSPC520528-1GEA 52.4 EUR
APOSPC520528-1G APOSPC520528-25G APOSPC520528-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl chloride 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl chloride
Formula: C₈H₅Cl₂F₃
Peso molecolare: 229,027 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03412205
CAS Number: 23131-73-9
UN: 1760
ADR: 8,III