Stampa…
5-(4-Fluoro-benzyl)-thiazol-2-ylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520520-1G PC520520-5G
APOSPC520520-1GEA 280 EUR
APOSPC520520-1G APOSPC520520-5G
5-(4-Fluoro-benzyl)-thiazol-2-ylamine 97%
5-(4-Fluoro-benzyl)-thiazol-2-ylamine
Formula: C₁₀H₉FN₂S
Peso molecolare: 208,255 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02214714
CAS Number: 315241-39-5