Stampa…
3-Bromo-5-fluoro-4-methylaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Amino-2-bromo-6-fluorotoluene, 3-Bromo-5-fluoro-p-toluidine
PC52052-1G PC52052-250MG PC52052-5G
APOSPC52052-1GEA 224 EUR
APOSPC52052-1G APOSPC52052-250MG APOSPC52052-5G
3-Bromo-5-fluoro-4-methylaniline 98%
3-Bromo-5-fluoro-4-methylaniline
Formula: C₇H₇BrFN
Peso molecolare: 204,04 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12025433
CAS Number: 207110-35-8