Stampa…
4,4,4-Trifluoro-1-(4-pyridyl)butane-1,3-dione 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520516-1G PC520516-5G
APOSPC520516-1GEA 118 EUR
APOSPC520516-1G APOSPC520516-5G
4,4,4-Trifluoro-1-(4-pyridyl)butane-1,3-dione 95%
4,4,4-Trifluoro-1-(4-pyridyl)butane-1,3-dione
Formula: C₉H₆F₃NO₂
Peso molecolare: 217,145 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01566518
CAS Number: 399-06-4