Stampa…
1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-4-oxo-quinoline-3-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520515-100G PC520515-25G
APOSPC520515-100GEA 698 EUR
APOSPC520515-100G APOSPC520515-25G
1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-4-oxo-quinoline-3-carboxylic acid 97%
1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-4-oxo-quinoline-3-carboxylic acid
Formula: C₁₃H₈F₃NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01173812
CAS Number: 94695-52-0