2,3-Dimethyl-5-fluoroindole
Fornitore: Apollo Scientific
PC520512-1G
PC520512-5G
APOSPC520512-1GEA
68.6
EUR
APOSPC520512-1G
APOSPC520512-5G
2,3-Dimethyl-5-fluoroindole
2,3-Dimethyl-5-fluoroindole
Formula:
C₁₀H₁₀FN Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01158420 CAS Number: 526-47-6 |