Stampa…
Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl) borate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)borane
PC52051-5G PC52051-1G
APOSPC52051-5GEA 216 EUR
APOSPC52051-5G APOSPC52051-1G
Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl) borate
Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl) borate
Formula: C₉H₉BF₁₂O₃
Peso molecolare: 403,958 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22124055
CAS Number: 2317-76-2