Stampa…
Perfluorobutane-1-sulphonic anhydride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluorobutane-1-sulphonic anhydride, Nonafluorobutane-1-sulphonic anhydride
PC52046-1G PC52046-5G
APOSPC52046-1GEA 84.1 EUR
APOSPC52046-1G APOSPC52046-5G
Perfluorobutane-1-sulphonic anhydride 95%
Perfluorobutane-1-sulphonic anhydride
Formula: C₈F₁₈O₅S₂
Punto di ebollizione: 84 °C
Densità: 1,898 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03427256
CAS Number: 36913-91-4
EINECS: 253-270-9
UN: 3264
ADR: 8,II