2-Bromo-6-methyl-4-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Bromo-6-methyl-4-nitrophenyl triflate, 3-Bromo-5-nitro-2-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}toluene
Formula:
C₈H₅BrF₃NO₅S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD27975431 CAS Number: 1403666-47-6 UN: 3261 ADR: 8,III |