N-[1-(3-Fluorophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₁₁H₁₂FN·ClH Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD31745723 CAS Number: 2379918-46-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |