Stampa…
N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC520400-1G PC520400-250MG
APOSPC520400-1GEA 158 EUR
APOSPC520400-1G APOSPC520400-250MG
N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₂FN·ClH
Peso molecolare: 213,679 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31745722
CAS Number: 2379918-45-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III