Stampa…
Methyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC52035-1G PC52035-250MG
APOSPC52035-1GEA 435 EUR
APOSPC52035-1G APOSPC52035-250MG
Methyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Formula: C₉H₅F₅O₂
Peso molecolare: 240.127 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28897189
CAS Number: 1980049-41-9