Stampa…
1-Bromo-2-(difluoromethyl)-3-fluoro-4-methoxybenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC520328-1G PC520328-250MG
APOSPC520328-1GEA 1200 EUR
APOSPC520328-1G APOSPC520328-250MG
1-Bromo-2-(difluoromethyl)-3-fluoro-4-methoxybenzene 95%
1-Bromo-2-(difluoromethyl)-3-fluoro-4-methoxybenzene
Formula: C₈H₆BrF₃O
Peso molecolare: 255,032 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29767785
CAS Number: 2092668-52-3