Stampa…
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC51999-1G PC51999-250MG PC51999-5G
APOSPC51999-1GEA 466 EUR
APOSPC51999-1G APOSPC51999-250MG APOSPC51999-5G
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzoic acid 95%
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrClFO₂
Peso molecolare: 253,453 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11845467
CAS Number: 1082040-61-6