Stampa…
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)nitrobenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5196-1G PC5196-25G PC5196-5G
APOSPC5196-1GEA 26.1 EUR
APOSPC5196-1G APOSPC5196-25G APOSPC5196-5G
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)nitrobenzene 97%
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)nitrobenzene
Formula: C₈H₆F₃NO₃
Punto di ebollizione: 114 °C (3 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077607
CAS Number: 87014-28-6