Stampa…
HFPO polymer allyl ether
Fornitore: Apollo Scientific
PC51958-25G PC51958-5G
APOSPC51958-25GEA 607 EUR
APOSPC51958-25G APOSPC51958-5G
HFPO polymer allyl ether
HFPO polymer allyl ether
(3000 - 4000 amu)
Densità: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09753871
CAS Number: 631897-32-0