Methyl 3-bromo-5-chloro-2-fluorobenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC51957-1G
PC51957-250MG
PC51957-5G
APOSPC51957-1GEA
288
EUR
APOSPC51957-1G
APOSPC51957-250MG
APOSPC51957-5G
Methyl 3-bromo-5-chloro-2-fluorobenzoate 95%
Methyl 3-bromo-5-chloro-2-fluorobenzoate
Formula:
C₈H₅BrClFO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD24107111 CAS Number: 1353575-32-2 |