Stampa…
2-(3-Fluoro-2-nitrophenyl)acetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
PC51905-1G PC51905-5G
APOSPC51905-1GEA 77 EUR
APOSPC51905-1G APOSPC51905-5G
2-(3-Fluoro-2-nitrophenyl)acetonitrile
2-(3-Fluoro-2-nitrophenyl)acetonitrile
Formula: C₈H₅FN₂O₂
Peso molecolare: 180.136 g/mol
Punto di fusione: 72…73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13194393
CAS Number: 105003-88-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III