1-Chloro-3,5-difluoro-2-iodobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC51904-1G
PC51904-250MG
PC51904-5G
APOSPC51904-1GEA
415
EUR
APOSPC51904-1G
APOSPC51904-250MG
APOSPC51904-5G
1-Chloro-3,5-difluoro-2-iodobenzene 95%
1-Chloro-3,5-difluoro-2-iodobenzene
Formula:
C₆H₂ClF₂I Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD16817642 CAS Number: 1242339-98-5 |