3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC51881-1G
PC51881-250MG
PC51881-5G
APOSPC51881-1GEA
495
EUR
APOSPC51881-1G
APOSPC51881-250MG
APOSPC51881-5G
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzonitrile 97%
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzonitrile
Formula:
C₇H₂BrClFN Peso molecolare: 234,453 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11846061 CAS Number: 1160574-15-1 |