Stampa…
Methyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC51863-1G PC51863-250MG PC51863-5G
APOSPC51863-1GEA 58 EUR
APOSPC51863-1G APOSPC51863-250MG APOSPC51863-5G
Methyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Methyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Formula: C₉H₅F₅O₃
Peso molecolare: 256.126 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32219445
CAS Number: 2267343-62-2