Stampa…
6-Nitro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC51862-1G PC51862-250MG
APOSPC51862-1GEA 120 EUR
APOSPC51862-1G APOSPC51862-250MG
6-Nitro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
6-Nitro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₄F₃N₃O₄
Peso molecolare: 275,141 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22018788
CAS Number: 1483017-28-2