Stampa…
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC51845-1G PC51845-250MG PC51845-5G
APOSPC51845-1GEA 611 EUR
APOSPC51845-1G APOSPC51845-250MG APOSPC51845-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline 95%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formula: C₇H₄F₅NO
Peso molecolare: 213,105 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07371363
CAS Number: 107570-54-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III