Stampa…
2-Chloro-5-fluoro-4-nitroaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5182-1G PC5182-10G PC5182-5G
APOSPC5182-1GEA 65.5 EUR
APOSPC5182-1G APOSPC5182-10G APOSPC5182-5G
2-Chloro-5-fluoro-4-nitroaniline 97%
2-Chloro-5-fluoro-4-nitroaniline
Formula: C₆H₄ClFN₂O₂
Peso molecolare: 190,56 g/mol
Punto di fusione: 128…131 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094272
CAS Number: 517920-71-7