Stampa…
3-Chloro-4-iodobenzyl fluoride
Fornitore: Apollo Scientific
PC51814-1G PC51814-250MG
APOSPC51814-1GEA 575 EUR
APOSPC51814-1G APOSPC51814-250MG
3-Chloro-4-iodobenzyl fluoride
3-Chloro-4-iodobenzyl fluoride
Formula: C₇H₅ClFI
Peso molecolare: 270,47 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 2414146-35-1
UN: 3265
ADR: 8,II