Stampa…
2-(Trifluoromethylthio)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Cyanophenyl trifluoromethyl sulphide
PC5179-10G PC5179-1G PC5179-5G
APOSPC5179-10GEA 982 EUR
APOSPC5179-10G APOSPC5179-1G APOSPC5179-5G
2-(Trifluoromethylthio)benzonitrile 98%
2-(Trifluoromethylthio)benzonitrile
Formula: C₈H₄F₃NS
Peso molecolare: 203,184 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236338
CAS Number: 37526-65-1