5-Bromo-3-fluorobenzene-1,2-diamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC5177-1G
PC5177-250MG
APOSPC5177-1GEA
24.8
EUR
APOSPC5177-1G
APOSPC5177-250MG
5-Bromo-3-fluorobenzene-1,2-diamine 97%
5-Bromo-3-fluorobenzene-1,2-diamine
Formula:
C₆H₆BrFN₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03094270 CAS Number: 517920-69-3 |