Stampa…
4,5-Diamino-2-fluorobenzotrifluoride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,2-Diamino-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene, 4-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
PC5171-1G PC5171-5G PC5171-10G
APOSPC5171-1GEA 147 EUR
APOSPC5171-1G APOSPC5171-5G APOSPC5171-10G
4,5-Diamino-2-fluorobenzotrifluoride 97%
4,5-Diamino-2-fluorobenzotrifluoride
Formula: C₇H₆F₄N₂
Peso molecolare: 194,13 g/mol
Punto di fusione: 48…51 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04038250
CAS Number: 179062-06-7