5-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₆F₄N₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03094268 CAS Number: 179062-02-3 |