Stampa…
2-Bromo-6-(difluoromethyl)benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC51629-1G PC51629-250MG
APOSPC51629-1GEA 654 EUR
APOSPC51629-1G APOSPC51629-250MG
2-Bromo-6-(difluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-Bromo-6-(difluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₅BrF₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 1780690-95-0